PIPES
Lieferant: Uptima
Synonyme: Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure), Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure)
UP061980 UP061981
UPTIUP061980EA 0 EUR
UPTIUP061980 UPTIUP061981
PIPES
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Molecular Weight: 302.37 g/mol
Siedepunkt: 499
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006159
CAS-Nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM