PIPES Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, PIPES-Na, Natriumhydrogenpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, Mononatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Mononatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P2949-100G
P2949-25G
P2949-500G
SIALP2949-100GEA
249
EUR
SIALP2949-100G
SIALP2949-25G
SIALP2949-500G
PIPES Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
PIPES Mononatriumsalz
Formel:
C₈H₁₇N₂NaO₆S₂ Molecular Weight: 324.35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065472 CAS-Nummer: 10010-67-0 EINECS: 233-005-3 |