1-(4-Nitrophenyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 26.2 EUR
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophenyl)piperazin 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005961
CAS-Nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %