1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
Lieferant: Thermo Scientific
RH01755.1 RH01755.10 RH01755.50
MAYBRH01755.1EA 0 EUR
MAYBRH01755.1 MAYBRH01755.10 MAYBRH01755.50
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005958
CAS-Nummer: 35386-24-4
EINECS: 252-537-7
UN: 2923
ADR: 8,III