1-(2-Methoxyphenyl)piperazin

Lieferant: FLUOROCHEM

009801-25G 009801-100G
FLUO009801-25GEA 0 EUR
FLUO009801-25G FLUO009801-100G
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005958
CAS-Nummer: 35386-24-4
EINECS: 252-537-7
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR