1-(4-Methoxyphenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
009803-5G
009803-25G
FLUO009803-5GEA
0
EUR
FLUO009803-5G
FLUO009803-25G
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin
1-(4-Methoxyphenyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol Siedepunkt: 118 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 261…262 °C |
MDL:
MFCD00040736 CAS-Nummer: 38212-30-5 EINECS: 253-829-7 |