Phenazon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11089.22
A11089.36
A11089.22EA
35.1
EUR
A11089.22
A11089.36
Phenazon ≥98%
Phenazon
Purity: 98%
CAS No.: 60-80-0
Molecular Formula: C11H12N2O
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 157775
Merck Reference: 14,716
MDL No.: MFCD00003146
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 111…114 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003146 CAS-Nummer: 60-80-0 EINECS: 200-486-6 Merck Index: 14,716 |