4-(Dimethylamino)antipyrin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-1,2-diazacyclopent-3-en-5-on, 4-(Dimethylamino)phenazon
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
B21436.0BEA
713
EUR
B21436.0B
B21436.18
B21436.30
4-(Dimethylamino)antipyrin ≥98%
4-(Dimethylamino)antipyrin
Purity: 98+%
CAS No.: 58-15-1
Molecular Formula: C13H17N3O
Formula Weight: 231.30
Odour: Odourless
Melting Point: 105-109°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003142
Formel:
C₁₃H₁₇N₃O Molecular Weight: 231.3 g/mol Schmelzpunkt: 105…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003142 CAS-Nummer: 58-15-1 EINECS: 200-365-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00495 |