4-(Dimethylamino)antipyrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Dimethyl-4-(dimethylamino)-1-phenyl-1,2-diazacyclopent-3-en-5-on, 4-(Dimethylamino)phenazon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8015-100G D8015-25G
SIALD8015-100GEA 215 EUR
SIALD8015-100G SIALD8015-25G
4-(Dimethylamino)antipyrin, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)antipyrin
Formel: C₁₃H₁₇N₃O
Molecular Weight: 231,3 g/mol
Schmelzpunkt: 134…135 °C
MDL: MFCD00003142
CAS-Nummer: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00495