4-Aminoantipyrin analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminophenazon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 66.1 EUR
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Aminoantipyrin analytisches Reagens, Supelco®
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR