4-Aminoantipyrin ≥98,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminophenazon
21161.122EA 52.4 EUR
21161.122 21161.188
4-Aminoantipyrin ≥98,0% analytisches Reagens
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Trocknungsverlust (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %