4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminophenazon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A4382-10G A4382-100G A4382-250G A4382-25G A4382-50G
SIALA4382-10GEA 56.4 EUR
SIALA4382-10G SIALA4382-100G SIALA4382-250G SIALA4382-25G SIALA4382-50G
4-Aminoantipyrin, Sigma-Aldrich®
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Molecular Weight: 203,24 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596