Phenothiazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 10H-Phenothiazine
A12517.0I A12517.30 A12517.36
A12517.0IEA 320 EUR
A12517.0I A12517.30 A12517.36
Phenothiazin ≥98%
Phenothiazin
Purity: 98+% CAS No.: 92-84-2 Molecular Formula: C12H9NS Formula Weight: 199.28 Melting Point: 182-186° Boiling Point: 235°/21mm Merck Reference: 14,7252 MDL No.: MFCD00005015
Formel: C₁₂H₉NS
Molecular Weight: 199,28 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005015
CAS-Nummer: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 14,7252