Phenothiazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
10H-Phenothiazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20975.0100
8.20975.1000
8.20975.9050
8.20975.0100EA
38.4
EUR
8.20975.0100
8.20975.1000
8.20975.9050
Phenothiazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenothiazin
Formel:
C₁₂H₉NS Molecular Weight: 199,28 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 182…185 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005015 CAS-Nummer: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07404 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 182 - 185 °C |
Molar Mass | 199.26 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 381 °C (1011 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |
Ignition Point | 470 °C |
Hill Formula | C12H9NS |