Phenothiazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
10H-Phenothiazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P14831-1KG
P14831-25G
P14831-500G
SIALP14831-1KGEA
131
EUR
SIALP14831-1KG
SIALP14831-25G
SIALP14831-500G
Phenothiazin, Sigma-Aldrich®
Phenothiazin
Formel:
C₁₂H₉NS Molecular Weight: 199,28 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 182…185 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 202 °C |
MDL:
MFCD00005015 CAS-Nummer: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 Merck Index: 12,07404 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...