10-Methylphenothiazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21648.06 B21648.14
B21648.06EA 62 EUR
B21648.06 B21648.14
10-Methylphenothiazin ≥98%
10-Methylphenothiazin
Purity: 98% CAS No.: 1207-72-3 Molecular Formula: C13H11NS Formula Weight: 213.30 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00041836
Formel: C₁₃H₁₁NS
Molecular Weight: 213,3 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041836
CAS-Nummer: 1207-72-3
EINECS: 214-896-8