Xanthon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 9-Xanthenon, Xanthen-9-on, 9H-Xanthen-9-on
A14812.14 A14812.22
A14812.14EA 45.6 EUR
A14812.14 A14812.22
Xanthon ≥99%
Xanthon
Purity: 99% CAS No.: 90-47-1 Molecular Formula: C13H8O2 Formula Weight: 196.21 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 350-351° Merck Reference: 14,10062 MDL No.: MFCD00005060
Formel: C₁₃H₈O₂
Molecular Weight: 196,21 g/mol
Siedepunkt: 350…351 °C
Schmelzpunkt: 174…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005060
CAS-Nummer: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Merck Index: 14,10062