ortho-Wolframsäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dihydrogenwolframat, Wolframsäure, Dihydrogenorthowolframat, Wolfram(VI)säure
207611000
207615000
ACRO207611000EA
66.2
EUR
ACRO207611000
ACRO207615000
ortho-Wolframsäure 99+%
Tungstic(VI) acid
Formel:
H₂O₄W Molecular Weight: 249.85 g/mol Dichte: 5.5 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011336 CAS-Nummer: 7783-03-1 EINECS: 231-975-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Assay | ≥99.0 % |