ortho-Wolframsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
82118.22 82118.14 82118.36
82118.22EA 74.9 EUR
82118.22 82118.14 82118.36
ortho-Wolframsäure
Tungstic(VI) acid
CAS No.: 7783-03-1 Molecular Formula: H2WO4 Formula Weight: 249.86 Physical Form: Powder Density: 5.5 Refractive Index: 2.24 Melting Point: 100° dec. Boiling Point: 1473° Merck Reference: 14,9818 MDL No.: MFCD00011336
Formel: H₂O₄W
Siedepunkt: 1473 °C
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011336
CAS-Nummer: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Merck Index: 14,9818