Kaliumhydrogendifluorid 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kaliumhydrogenfluorid, Kaliumbifluorid
219230025 219230250 219235000
ACRO219230025EA 143 EUR
ACRO219230025 ACRO219230250 ACRO219235000
Kaliumhydrogendifluorid 99+%, reinst
Potassium hydrogen difluoride
Formel: HF₂K
Schmelzpunkt: 239 °C
Dichte: 2,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011403
CAS-Nummer: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07771
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm