Schnitt- und hitzebeständige-Handschuhe, HyFlex® 11-542
Lieferant: Ansell
11-542/9 11-542/8 11-542/10 11-542/11 11-542/7 11-542/6
ANSE11-542/9EA 355 EUR
ANSE11-542/9 ANSE11-542/8 ANSE11-542/10 ANSE11-542/11 ANSE11-542/7 ANSE11-542/6
Schnitt- und hitzebeständige-Handschuhe, HyFlex® 11-542
Handschuhe
Diese hitzebeständigen Handschuhe bieten einen extremen Komfort und Schutz bei Anwendungen mit hohem Schnittrisiko.
  • Die INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
  • Leichtgewichtigste Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit; unterstützt die Einhaltung von Vorschriften durch den Arbeiter
  • Längeres Einsatzleben des Produkts durch eine exklusive schmutzverbergende Beschichtung und hohe Abriebfestigkeit
  • Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 212 °F/100 °C
  • Frei von Fiberglas, Latex und Silikon
Geeignet für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen und vielfältige Risiken; vermeidet einen Handschuhwechsel zwischen zwei unterschiedlichen Arbeiten
Empfohlene Anwendungen: Presswerkarbeiten; Handhabung von Metallblechen und Paneelen; Handhabung von scharfkantigen Teilen; Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen; Metall- und Montagearbeiten; Zusammenbau und Montage von Komponenten; Einstellung und Verschrauben von Systemen; Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen; Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen; Befestigen von Komponenten und Teilen
Standards: EN 388:2016 (4X32F); EN 407 (X1XXXX); Kat. III
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.