Industriehandschuhe, HyFlex® 11-528
Lieferant: Ansell
11-528/9 11-528/6 11-528/7 11-528/8 11-528/10 11-528/11
ANSE11-528/9EA 170 EUR
ANSE11-528/9 ANSE11-528/6 ANSE11-528/7 ANSE11-528/8 ANSE11-528/10 ANSE11-528/11
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-528
Handschuhe
Dieses glasfreie INTERCEPT-Futter bietet erhöhten Schnittschutz und dauerhaften Komfort und Schutz für hart arbeitende Hände.
  • Hautfreundlich für mehr Komfort
  • INTERCEPT Technology® für verbesserten Schnittschutz
  • Verbesserte Flexibilität für Bewegungsfreiheit und Taktilität beim Umgang mit Kleinteilen
  • Griffleistung für sichere Handhabung bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen
  • NBR-Schaumbeschichtung bietet hohe Griffigkeit und Abriebfestigkeit (ANSI 4)
  • DMF-frei
Ideal für den Einsatz in der Automobil- und Transportindustrie.
Empfohlene Anwendungen: Handhabung von Metallblechen und -platten; Handhabung von Teilen mit scharfen, rauen Kanten; Endmontage; Montage und Prüfung von Komponenten; Auftragen von Oberflächenbehandlungen auf Materialien.
Standards: EN 388:2016 (3X32B); Kat. II
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.