Bismutnatriumtrioxid ≥80%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumbismutat(V), Sodium bismuthate (V), Natriumtrioxobismutat(V)
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 23.1 EUR
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Bismutnatriumtrioxid ≥80%
Bismutnatriumtrioxid
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Formel: BiNaO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003474
CAS-Nummer: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585