Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449962-10G
449962-50G
SIAL449962-10GEA
105
EUR
SIAL449962-10G
SIAL449962-50G
Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 Schmelzpunkt: 730 Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |