Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Bromkalium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

451010-100G 451010-25G
SIAL451010-100GEA 365 EUR
SIAL451010-100G SIAL451010-25G
Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435
Schmelzpunkt: 730
Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR