Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromkalium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P0838-1KG
P0838-250G
SIALP0838-1KGEA
222
EUR
SIALP0838-1KG
SIALP0838-250G
Kaliumbromid, Sigma-Aldrich®
Kaliumbromid
Formel:
KBr Molecular Weight: 119 g/mol Siedepunkt: 1435 Schmelzpunkt: 730 Dichte: 2.75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011358 CAS-Nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |