Rubidiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Rubidiumchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204250-10G 204250-50G
SIAL204250-10GEA 300 EUR
SIAL204250-10G SIAL204250-50G
Rubidiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9