Lithiumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431567-250G 431567-50G
SIAL431567-250GEA 1030 EUR
SIAL431567-250G SIAL431567-50G
Lithiumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lithium perchlorate
Formel: ClLiO₄
Molecular Weight: 106,39 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236…237 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011079
CAS-Nummer: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561