Kaliummolybdat(VI), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dikaliumtetraoxomolybdat, Kaliummolybdänoxid, di-Kaliummolybdat, Molybdsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
308390-100G
308390-500G
SIAL308390-100GEA
86.3
EUR
SIAL308390-100G
SIAL308390-500G
Kaliummolybdat(VI), Sigma-Aldrich®
Potassium molybdate(VI)
Formel:
K₂MoO₄ Molecular Weight: 238,13 g/mol Schmelzpunkt: 926 °C Dichte: 2,91 g/cm³ (18 °C) |
MDL:
MFCD00011370 CAS-Nummer: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Merck Index: 13,07732 |