Lithiumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium hexafluorophosphate(V)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450227-25G
450227-5G
SIAL450227-25GEA
571
EUR
SIAL450227-25G
SIAL450227-5G
Lithiumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lithium hexafluorophosphate
Formel:
F₆LiP Molecular Weight: 151.91 g/mol Dichte: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011096 CAS-Nummer: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7 UN: 3260 ADR: 8 I |