Sodium hexametaphosphate 65-70% (P2O5-Basis), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate, Calgon, Phosphate glass, water soluble, SHMP
71600-1KG 71600-5KG 71600-250G
SIAL71600-1KGEA 68.1 EUR
SIAL71600-1KG SIAL71600-5KG SIAL71600-250G
Sodium hexametaphosphate 65-70% (P2O5-Basis), Sigma-Aldrich®
Sodium hexametaphosphate
Formel: (NaO₃P)n
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134118
CAS-Nummer: 68915-31-1
EINECS: 233-343-1