di-Natriumhydrogenphosphat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch
0306.0500EA
80.19
EUR
0306.0500
0306.1000
0306.5000
di-Natriumhydrogenphosphat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Molecular Weight: 141,96 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.002 % |
Iron (Fe) | max. 0.002 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Loss on Drying at 105°C | max. 0.2 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 8.7 - 9.3 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |