Calciumacetylid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Calciumacarbid
21039-1KG-F 21039-100G-F
SIAL21039-1KG-FEA 129 EUR
SIAL21039-1KG-F SIAL21039-100G-F
Calciumacetylid, Sigma-Aldrich®
Calcium acetylide
Formel: CaC₂
Molecular Weight: 64,1 g/mol
Schmelzpunkt: 2300 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010905
CAS-Nummer: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
UN: 1402
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,01696