Calciumchlorid ≥89%, Plätzchen, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
1313-07EA 721.7 EUR
1313-07 1313-01 1313-05
Calciumchlorid ≥89%, Plätzchen, gereinigt, J.T.Baker®
Calciumchlorid
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,15 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥89%
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm