tri-Calciumphosphat (35 - 40% Ca) zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Calciumphosphat tribasisch, Calciumphosphat
213480010 213480050
ACRO213480010EA 60.3 EUR
ACRO213480010 ACRO213480050
tri-Calciumphosphat (35 - 40% Ca) zur Analyse
tri-Calciumphosphat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Molecular Weight: 310,18 g/mol
Schmelzpunkt: 1670 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤0.14 %
Fluoride (F) ≤0.0075 %
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8.0 % (800°C)