Calciumphosphat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E341 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Calciumphosphat tribasisch, Calciumphosphat
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
1.02143.1000EA 471 EUR
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
Calciumphosphat, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E341 geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
tri-Calciumphosphat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Molecular Weight: 310,18 g/mol
Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741