Bariumtitanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bariumtitanat, Bariumtitan(IV)oxid, Bariumtitanoxid, Bariumorthotitanat, Bariumtitanat(IV)
196860025
196865000
ACRO196860025EA
192
EUR
ACRO196860025
ACRO196865000
Bariumtitanat 99%
Bariumtitanat
Formel:
BaO₃Ti Molecular Weight: 233.21 g/mol Schmelzpunkt: 1625 Dichte: 6.08 g/cm³ |
MDL:
MFCD00003447 CAS-Nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 Merck Index: 12,01029 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Powder |
Assay | 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio |
Particle size | 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50) |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.02 % |
Impurity | ≤0.15 % (SrO) |
Loss on ignition | ≤0.5 % |
Aluminium oxide (Al2O3) | ≤0.04 % |