Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
338842-100G
338842-500G
SIAL338842-100GEA
116
EUR
SIAL338842-100G
SIAL338842-500G
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel:
BaO₃Ti Schmelzpunkt: 1625 °C Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003447 CAS-Nummer: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01029 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...