Strontiumtitanat Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38506.KT
38506.KU
38506.KTEA
150
EUR
38506.KT
38506.KU
Strontiumtitanat Substrat 10x10x0.5 mm, einseitig poliert 100 orientation
Strontiumtitanat
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049554
Formel:
O₃SrTi Molecular Weight: 183.5 g/mol Schmelzpunkt: 2080 Dichte: 5.11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049554 CAS-Nummer: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |