Strontiumtitanat S.A. 12.5-25 m²/g
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41634.22 41634.36
41634.22EA 198 EUR
41634.22 41634.36
Strontiumtitanat S.A. 12.5-25 m²/g
Strontiumtitanat
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder Density: 4.810 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formel: O₃SrTi
Molecular Weight: 183.5 g/mol
Schmelzpunkt: 2060 °C
Dichte: 4.810
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1