Strontiumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
396141-100G 396141-500G
SIAL396141-100GEA 53.6 EUR
SIAL396141-100G SIAL396141-500G
Strontiumtitanat, Sigma-Aldrich®
Strontiumtitanat
Formel: O₃SrTi
Molecular Weight: 183.5 g/mol
Schmelzpunkt: 2080
Dichte: 5.11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1