Calciumtitanat ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11397.36 11397.A3
11397.36EA 162 EUR
11397.36 11397.A3
Calciumtitanat ≥99% (Metall-Basis)
Calciumtitanat
Purity: 99+% CAS No.: 12049-50-2 Molecular Formula: CaTiO3 Formula Weight: 135.98 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.10 Melting Point: 1975° MDL No.: MFCD00015981
Formel: CaO₃Ti
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 4,10
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015981
CAS-Nummer: 12049-50-2
EINECS: 234-988-1