Aluminiumcarbid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14038.18 14038.30
14038.18EA 281 EUR
14038.18 14038.30
Aluminiumcarbid ≥99% (Metall-Basis)
Aluminiumcarbid
Purity: 99+% CAS No.: 1299-86-1 Molecular Formula: Al4C3 Formula Weight: 143.96 Physical Form: -325 Mesh, typically 10 microns or less Density: 2.36 Appearance: Dark grey Melting Point: 2100° (dec. 2200°) Merck Reference: 14,335 UN No.: 1394 MDL No.: MFCD00003425
Formel: C₃Al₄
Schmelzpunkt: 2100 °C
Dichte: 2,36
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003425
CAS-Nummer: 1299-86-1
EINECS: 215-076-2
UN: 1394
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,335
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Metal Impurities 0.9% max