Indium(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
413658-1G 413658-5G
SIAL413658-1GEA 85 EUR
SIAL413658-1G SIAL413658-5G
Indium(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Indium(I) iodide
Formel: InI
Molecular Weight: 241,72 g/mol
Siedepunkt: 711 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 351 °C
Dichte: 5,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00135543
CAS-Nummer: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III