Indium(I)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

578606-10G 578606-2G
SIAL578606-10GEA 287 EUR
SIAL578606-10G SIAL578606-2G
Indium(I)iodid, Sigma-Aldrich®
Indium(I) iodide
Formel: InI
Molecular Weight: 241,72 g/mol
Siedepunkt: 711 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 351 °C
Dichte: 5,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00135543
CAS-Nummer: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR