Galliumnitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Galliumnitrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481769-10G 481769-50G
SIAL481769-10GEA 329 EUR
SIAL481769-10G SIAL481769-50G
Galliumnitrid, Sigma-Aldrich®
Gallium nitride
Formel: GaN
Molecular Weight: 83,73 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016108
CAS-Nummer: 25617-97-4
EINECS: 247-129-0