Digalliumtrioxid 99.99+% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 74.5 EUR
ACRO201100050 ACRO201100500
Digalliumtrioxid 99.99+% Trace metals basis
Digalliumtrioxid
Formel: Ga₂O₃
Molecular Weight: 187.44 g/mol
Schmelzpunkt: 1740 °C
Dichte: 5.88 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011020
CAS-Nummer: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %