Digalliumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
215066-10G
215066-50G
SIAL215066-10GEA
182
EUR
SIAL215066-10G
SIAL215066-50G
Digalliumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Digalliumtrioxid
Formel:
Ga₂O₃ Molecular Weight: 187.44 g/mol Schmelzpunkt: 1794.85 Dichte: 5.95 g/cm³ (27 °C) |
MDL:
MFCD00011020 CAS-Nummer: 12024-21-4 EINECS: 234-691-7 |