Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diindiumtrioxid, Indiumtrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203424-25G 203424-5G
SIAL203424-25GEA 412 EUR
SIAL203424-25G SIAL203424-5G
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)oxid
Formel: In₂O₃
Molecular Weight: 277,64 g/mol
Schmelzpunkt: 715,05 °C
Dichte: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011060
CAS-Nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984