Gallium(III)acetylacetonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tri(2,4-pentandionato-O,O')gallium(III), Gallium(III)-2,4-pentandionat, Tris(2,4-pentandionato-O,O')gallium(III), Gallium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')
42086.06 42086.14
42086.06EA 113 EUR
42086.06 42086.14
Gallium(III)acetylacetonat ≥99,99% (Metall-Basis)
Gallium(III)acetylacetonat
Purity: 99.99% CAS No.: 14405-43-7 Molecular Formula: C15H21O6Ga Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Density: 1.42 Melting Point: 196-198° dec. MDL No.: MFCD00013492
Formel: C₁₅H₂₁GaO₆
Molecular Weight: 367,05 g/mol
Schmelzpunkt: 196…198 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,42
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013492
CAS-Nummer: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0